3,5-Dimethoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D132330-25G
SIALD132330-25GEA 192 EUR
SIALD132330-25G
3,5-Dimethoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00001804
CAS-Nummer: 19179-31-8
EINECS: 242-858-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR