3,4-Dimethoxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propensäure, 3,4-Dimethoxycinnamsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D133809-25G
SIALD133809-25GEA 50.4 EUR
SIALD133809-25G
3,4-Dimethoxyzimtsäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Molecular Weight: 208.21 g/mol
Siedepunkt: 343
Schmelzpunkt: 198…202 °C
MDL: MFCD00004387
CAS-Nummer: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR