2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D134104-100G
SIALD134104-100GEA 91.2 EUR
SIALD134104-100G
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,14 g/mol
MDL: MFCD00003220
CAS-Nummer: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR