Acetondimethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethoxypropan

MQ200

D136808-25ML D136808-2.5L D136808-500ML D136808-18L
SIALD136808-25MLEA 25.9 EUR
SIALD136808-25ML SIALD136808-2.5L SIALD136808-500ML SIALD136808-18L
Acetondimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Acetondimethylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 83
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008479
CAS-Nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR