2,6-Dimethoxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D137006-100G
SIALD137006-100GEA 159 EUR
SIALD137006-100G
2,6-Dimethoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.15 g/mol
Siedepunkt: 178
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006266
CAS-Nummer: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR