2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D137103-100G D137103-500G
SIALD137103-100GEA 62.8 EUR
SIALD137103-100G SIALD137103-500G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005359
CAS-Nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR