(Dimethylamino)acetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethanamine
MQ100
D138800-25G
SIALD138800-25GEA
115
EUR
SIALD138800-25G
(Dimethylamino)acetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
(Dimethylamino)acetaldehyddiethylacetal
Formel:
C₈H₁₉NO₂ Molecular Weight: 161.25 g/mol |
MDL:
MFCD00009232 CAS-Nummer: 3616-56-6 EINECS: 222-800-0 |