4-(Dimethylamino)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Dimethylamino) benzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D139505-25G
SIALD139505-25GEA
141
EUR
SIALD139505-25G
4-(Dimethylamino)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzonitril
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146,19 g/mol |
MDL:
MFCD00001815 CAS-Nummer: 1197-19-9 EINECS: 214-819-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |