(2-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D142409-100G
SIALD142409-100GEA
31.4
EUR
SIALD142409-100G
(2-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formel:
C₅H₁₃Cl₂N Molecular Weight: 158,07 g/mol |
MDL:
MFCD00012534 CAS-Nummer: 4584-49-0 EINECS: 224-971-7 |