3-(Dimethylamino)-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol

D144401-100ML
SIALD144401-100MLEA 31.8 EUR
SIALD144401-100ML
3-(Dimethylamino)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,8878 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00002945
CAS-Nummer: 3179-63-3
EINECS: 221-659-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR