3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D144800-25G
SIALD144800-25GEA
44.5
EUR
SIALD144800-25G
3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₆ClNO Molecular Weight: 213,71 g/mol |
MDL:
MFCD00012481 CAS-Nummer: 879-72-1 EINECS: 212-909-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |