(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D145203-100G
SIALD145203-100GEA
50.8
EUR
SIALD145203-100G
(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formel:
C₅H₁₃Cl₂N Molecular Weight: 158,07 g/mol |
MDL:
MFCD00012521 CAS-Nummer: 5407-04-5 EINECS: 226-467-2 |