3,5-Dimethylanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D146609-25G
SIALD146609-25GEA 119 EUR
SIALD146609-25G
3,5-Dimethylanisol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylanisol
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008398
CAS-Nummer: 874-63-5
EINECS: 212-865-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR