2-Amino-3,5-dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,5-Dimethylanthranilic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D146803-1G
SIALD146803-1GEA 48.1 EUR
SIALD146803-1G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
MDL: MFCD00017099
CAS-Nummer: 14438-32-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR