5,6-Dimethylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D147206-25G
SIALD147206-25GEA 61.4 EUR
SIALD147206-25G
5,6-Dimethylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5,6-Dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202 °C
MDL: MFCD00005603
CAS-Nummer: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Merck Index: 13,03263

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR