3,4-Dimethylbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(3,4-Dimethylphenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D149675-50G
SIALD149675-50GEA
161
EUR
SIALD149675-50G
3,4-Dimethylbenzophenon, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O Molecular Weight: 210,28 g/mol |
MDL:
MFCD00008525 CAS-Nummer: 2571-39-3 EINECS: 219-916-9 |