2,6-Dimethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D149705-1G
D149705-5G
SIALD149705-1GEA
63.4
EUR
SIALD149705-1G
SIALD149705-5G
2,6-Dimethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-p-benzochinon
Formel:
C₈H₈O₂ |
MDL:
MFCD00001605 CAS-Nummer: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |