3,3'-Dimethylbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3'-Bitolyl, 1-Methyl-3-(3-methylphenyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D151009-1G
SIALD151009-1GEA 80 EUR
SIALD151009-1G
3,3'-Dimethylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
Molecular Weight: 182,27 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,999 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008534
CAS-Nummer: 612-75-9
EINECS: 210-319-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR