Sanger's Reagenz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D1529-100ML D1529-10ML D1529-25ML
SIALD1529-100MLEA 452 EUR
SIALD1529-100ML SIALD1529-10ML SIALD1529-25ML
Sanger's Reagenz, Sigma-Aldrich®
Sanger's Reagenz
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR