Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D152927-1L D152927-500ML
SIALD152927-1LEA 83 EUR
SIALD152927-1L SIALD152927-500ML
Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylcarbonat
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0,5…4.7 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008420
CAS-Nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR