Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D152927-1L
D152927-500ML
SIALD152927-1LEA
83
EUR
SIALD152927-1L
SIALD152927-500ML
Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylcarbonat
Formel:
C₃H₆O₃ Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0,5…4.7 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008420 CAS-Nummer: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3,II Merck Index: 12,06117 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...