2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D155624-25G
SIALD155624-25GEA
102
EUR
SIALD155624-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol |
MDL:
MFCD00014106 CAS-Nummer: 2916-31-6 EINECS: 220-842-4 |