3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D159808-100G
SIALD159808-100GEA
711
EUR
SIALD159808-100G
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142.15 g/mol |
MDL:
MFCD00006684 CAS-Nummer: 4160-82-1 EINECS: 223-998-1 |