3,3-Dimethylglutarimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4-dimethylpiperidine-2,6-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D160008-25G
SIALD160008-25GEA
93.3
EUR
SIALD160008-25G
3,3-Dimethylglutarimid, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutarimid
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Molecular Weight: 141,17 g/mol |
MDL:
MFCD00006671 CAS-Nummer: 1123-40-6 EINECS: 214-373-4 |