N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1,N6-Dimethylhexane-1,6-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D161101-10G
SIALD161101-10GEA
257
EUR
SIALD161101-10G
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexan, Sigma-Aldrich®
N,N'-Dimethyl-1,6-diaminohexan
Formel:
C₈H₂₀N₂ Molecular Weight: 144,2578 g/mol |
MDL:
MFCD00008293 CAS-Nummer: 13093-04-4 EINECS: 236-005-1 |