1,2-Dimethylindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Dimethyl-1H-indole, N,2-Dimethylindole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D165603-5G
SIALD165603-5GEA
133
EUR
SIALD165603-5G
1,2-Dimethylindol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylindol
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145,2 g/mol |
MDL:
MFCD00005802 CAS-Nummer: 875-79-6 EINECS: 212-877-9 |