2,5-Dimethylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,5-Dimethyl-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D166006-1G
SIALD166006-1GEA 26 EUR
SIALD166006-1G
2,5-Dimethylindol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Molecular Weight: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005621
CAS-Nummer: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR