3,5-Dimethylisoxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D167509-25ML
SIALD167509-25MLEA 56.2 EUR
SIALD167509-25ML
3,5-Dimethylisoxazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylisoxazole
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003156
CAS-Nummer: 300-87-8
EINECS: 206-100-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR