2,3-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D170801-1G
SIALD170801-1GEA 73.9 EUR
SIALD170801-1G
2,3-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004119
CAS-Nummer: 581-40-8
EINECS: 209-463-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR