2-Nitro-4,5-xylidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D172200-25G
SIALD172200-25GEA 58.1 EUR
SIALD172200-25G
2-Nitro-4,5-xylidin, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-4,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 143 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL: MFCD00007811
CAS-Nummer: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR