trans-2,5-Dimethylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D179604-5G
SIALD179604-5GEA
80.7
EUR
SIALD179604-5G
trans-2,5-Dimethylpiperazin, Sigma-Aldrich®
trans-2,5-Dimethylpiperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,19 g/mol |
MDL:
MFCD00070516 CAS-Nummer: 2815-34-1 |