2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D179809-25G
SIALD179809-25GEA 64.3 EUR
SIALD179809-25G
2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpiperazin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₄N₂
MDL: MFCD00005956
CAS-Nummer: 108-49-6
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR