2,2-Dimethylbernsteinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D186007-25G
SIALD186007-25GEA 152 EUR
SIALD186007-25G
2,2-Dimethylbernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylbernsteinsäure
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 143 °C
Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004196
CAS-Nummer: 597-43-3
EINECS: 209-899-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR