2,4-Dinitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D193011-100G
SIALD193011-100GEA 71.9 EUR
SIALD193011-100G
2,4-Dinitroanilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007151
CAS-Nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR