N,N'-Diphenylbenzidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D205206-10G
SIALD205206-10GEA
98.2
EUR
SIALD205206-10G
N,N'-Diphenylbenzidin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphenylbenzidin
Formel:
C₂₄H₂₀N₂ Molecular Weight: 336,44 g/mol |
MDL:
MFCD00003016 CAS-Nummer: 531-91-9 EINECS: 208-521-7 |