2,2-Diphenylethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D206709-5G
SIALD206709-5GEA 41.2 EUR
SIALD206709-5G
2,2-Diphenylethylamin, Sigma-Aldrich®
2,2-Diphenylethylamin
Formel: C₁₄H₁₅N
MDL: MFCD00008143
CAS-Nummer: 3963-62-0
EINECS: 223-565-7