Diphenylmethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D209317-1KG D209317-25G D209317-500G
SIALD209317-1KGEA 141 EUR
SIALD209317-1KG SIALD209317-25G SIALD209317-500G
Diphenylmethan, Sigma-Aldrich®
Diphenylmethan
Formel: C₁₃H₁₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22…25 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004781
CAS-Nummer: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR