4-(Diphenylmethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diphenyl-4-pyridylmethan, 4-Benzhydrylpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D213209-10G
SIALD213209-10GEA
118
EUR
SIALD213209-10G
4-(Diphenylmethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Diphenylmethyl)pyridine
Formel:
C₁₈H₁₅N Molecular Weight: 245.32 g/mol |
CAS-Nummer:
3678-72-6 EINECS: 222-955-4 |