Dipropylenglycol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D215554-25G D215554-3KG D215554-500G
SIALD215554-25GEA 29.4 EUR
SIALD215554-25G SIALD215554-3KG SIALD215554-500G
Dipropylenglycol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
MDL: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR