Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D2425-100G
SIALD2425-100GEA
75.5
EUR
SIALD2425-100G
Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff), Sigma-Aldrich®
Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Formel:
C₉H₁₀Cl₂N₂O Molecular Weight: 233,10 g/mol |
MDL:
MFCD00018136 CAS-Nummer: 330-54-1 EINECS: 206-354-4 |