4,5-Diaminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyrimidine-4,5-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D24501-1G
SIALD24501-1GEA
161
EUR
SIALD24501-1G
4,5-Diaminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,5-Diaminopyrimidine
Formel:
C₄H₆N₄ Molecular Weight: 110,1200 g/mol |
MDL:
MFCD00006113 CAS-Nummer: 13754-19-3 EINECS: 237-339-0 |