N,N'-Ethylendianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D27004-25G
SIALD27004-25GEA
422
EUR
SIALD27004-25G
N,N'-Ethylendianilin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Ethylendianilin
Formel:
C₆H₅NHCH₂CH₂NHC₆H₅ Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68 °C |
MDL:
MFCD00003019 CAS-Nummer: 150-61-8 EINECS: 205-765-6 Merck Index: 13,03011 |