Dibenzosuberenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-ol, 1-Hydroxydibenzo[b,f]cyclohepten, 5-Dibenzosuberenol, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D31729-10G
SIALD31729-10GEA 136 EUR
SIALD31729-10G
Dibenzosuberenol, Sigma-Aldrich®
Dibenzosuberenol
Formel: C₁₅H₁₂O
Molecular Weight: 208.26 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 124…126 °C
MDL: MFCD00003586
CAS-Nummer: 10354-00-4
EINECS: 233-774-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR