Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D3412-100G D3412-25G D3412-5G
SIALD3412-100GEA 935 EUR
SIALD3412-100G SIALD3412-25G SIALD3412-5G
Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR