2,6-Dibromanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D38804-10G
SIALD38804-10GEA 205 EUR
SIALD38804-10G
2,6-Dibromanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007638
CAS-Nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR