1,4-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D39029-100G D39029-2KG D39029-500G
SIALD39029-100GEA 31.4 EUR
SIALD39029-100G SIALD39029-2KG SIALD39029-500G
1,4-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Dichte: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000089
CAS-Nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR