1,4-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Bromphenylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D39029-100G
D39029-2KG
D39029-500G
SIALD39029-100GEA
31.4
EUR
SIALD39029-100G
SIALD39029-2KG
SIALD39029-500G
1,4-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrombenzol
Formel:
C₆H₄Br₂ Molecular Weight: 235.91 g/mol Siedepunkt: 219 Schmelzpunkt: 84…87 °C Dichte: 2.28 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000089 CAS-Nummer: 106-37-6 EINECS: 203-390-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,03042 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...