1,10-Dibromdecan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D39800-100G
SIALD39800-100GEA 89.6 EUR
SIALD39800-100G
1,10-Dibromdecan, Sigma-Aldrich®
1,10-Dibromdecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000222
CAS-Nummer: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR