1,9-Dibromnonan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Nonamethylendibromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D42402-25G
SIALD42402-25GEA 43.2 EUR
SIALD42402-25G
1,9-Dibromnonan, Sigma-Aldrich®
1,9-Dibromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molecular Weight: 286,05 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000279
CAS-Nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR