(±)-2,3-Dibrom-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D43050-100G
SIALD43050-100GEA 39.7 EUR
SIALD43050-100G
(±)-2,3-Dibrom-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,3-Dibrom-1-propanol
Formel: HOCH₂BrCHCH₂Br
Molecular Weight: 217.89 g/mol
Siedepunkt: 219
Schmelzpunkt: 8
Dichte: 2.1682 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00004699
CAS-Nummer: 96-13-9
EINECS: 202-480-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR